Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 99%, Honeywell™
Mixture of isomers, 99%
36.54€ - 284.88€
Identificatori chimici
CAS | 25265-77-4 |
---|---|
Formula molecolare | C12H24O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 216.321 |
InChI Key | DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate |
PubChem CID | 6490 |
IUPAC Name | (3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl) 2-methylpropanoate |
SMILES | CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15625810
|
Honeywell Research Chemicals
538221-1L |
1 L | Bottiglia in vetro | N/A | |||||
15618430
|
Honeywell Research Chemicals
538221-4L |
4 L | Bottiglia in vetro | N/A | |||||
15635810
|
Honeywell Research Chemicals
538221-20L |
20 L | Stainless steel can | N/A | |||||
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Identificatori chimici
25265-77-4 | |
216.321 | |
texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate | |
(3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl) 2-methylpropanoate |
C12H24O3 | |
DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N | |
6490 | |
CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O |
Specifica
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate | |
-50°C | |
0.95g/mL at 25°C | |
388°C | |
(CH3)2CHCH[O(R)]C(CH3)2CH2O(R), R=-COCH(CH3)2 or H | |
texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate | |
CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O | |
216.321 | |
216.32g/mol | |
99% |
25265-77-4 | |
Colorless | |
255°C | |
C12H24O3 | |
NONH for all modes of transport | |
DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N | |
(3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl) 2-methylpropanoate | |
6490 | |
0.01mmHg (20°C) |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'rtecsNumber' : 246-771-9