Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15618430 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless steel can
Mixture of isomers, 99%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25265-77-4
Formula molecolare C12H24O3
Molecular Weight (g/mol) 216.321
InChI Key DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
IUPAC Name (3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl) 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate
Punto di fusione -50°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 255°C
Punto di combustione 388°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH[O(R)]C(CH3)2CH2O(R), R=-COCH(CH3)2 or H
Quantità 4 L
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 216.32g/mol
Percent Purity 99%