missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate, 97%, stab. with 50ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals

Codice prodotto. p-7026604
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 45102-52-1
Formula molecolare C7H8F4O2
Molecular Weight (g/mol) 200.133
Numero MDL MFCD00042381
InChI Key RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, 1h,1h,3h-tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, stab. with 2,2'-methylenebis 6-tert-butyl-4-methyl-phenol, acmc-1ajz7, ksc489s8d, rsvzyskapmbsmy-uhfffaoysa, 2,2,3,3-tetrafluoroprop-1-yl methacrylat
PubChem CID 123515
IUPAC Name 2,2,3,3-tetrafluoropropyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(C(F)F)(F)F

Specifica

Materiale o nome chimico 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
Nota nome stabilized with 50ppm 4-methoxyphenol
Densità 1.254
Punti di ebollizione 146°C to 149°C
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
Indice di rifrazione 1.375
Quantità 5 g
Numero UN UN3272
Beilstein 3588831
Peso formulazione 200.13
Percent Purity 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato