Learn More
2,2,2-Trichloroethanol, 99%
Codice prodotto. p-203076 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-20-8
Formula molecolare C2H3Cl3O
Molecular Weight (g/mol) 149.4
Numero MDL MFCD00004677
InChI Key KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
IUPAC Name 2,2,2-trichloroethanol
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2, 2-Trichloroethanol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 17.8°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5500g/mL
Punti di ebollizione 151.0°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CCl3CH2OH
Indice di rifrazione 1.4885 to 1.4905
Quantità 100 g
Beilstein 01, 338
Fieser 03,295; 04,521; 06,605
Indice di Merck 15, 9803
Gravità specifica 1.55
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and carbon,tetrachloride
Peso formulazione 149.4
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,2-Trichloroethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.