Learn More
2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10300883
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 690632-39-4
Formula molecolare C10H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 176.22
Numero MDL MFCD05865136
InChI Key FTACFSVJFQMXQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-1-pyrrolidinyl nicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl nicotinaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyridine-3-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 2794763
IUPAC Name 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-3-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C(N=CC=C1)N1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 176.22
Percent Purity 97%