Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Column
Gravity flow column to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
Marca:  IBA Lifesciences 2-1209-001
Codice prodotto. 12806466
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity columns contain a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and are applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins via gravity flow.
  • In comparison to Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.
  • To reduce the waiting period during sample and buffer application, the use of the application aid WET FRED is recommended.
Specifica
Specifica
1 mL
Certificati
Promozioni
Promozioni
Esclusivamente per scopi di ricerca.