Learn More
1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11336976
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 303180-11-2
Formula molecolare C5H6N2O5
Molecular Weight (g/mol) 174.112
Numero MDL MFCD00149323
InChI Key GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1
PubChem CID 2723723
IUPAC Name 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid;hydrate
SMILES C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
Punto di fusione ∽294°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 147821
Peso formulazione 174.11 (156.09 Anhydrous)
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate