Learn More
1H-Indole-3-acetic acid, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Information
• 1H-Indole-3-acetic acid is a plant growth hormone that belongs to the auxin class. It is also considered to be an inducer of plant cell elongation and division that can cause uncontrolled growth
Applications
• This compound is a monocarboxylic acid; an acetic acid in which one of the methyl hydrogens has been replaced by a 1H-indol-3-yl group.
• Beyond its role as a plant hormone, this compound regulates tissue differentiation, apical dominance, and responses to light, gravity, and pathogens
• It can be used as a signaling molecule necessary for development of plant organs and coordination of growth
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1H-Indole-3-acetic acid |
CAS min. % | 99.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 167.0°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Punto d'infiammabilità | 171°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (HPLC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 500 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.