Learn More
1H-Indole-2-methanol, 96%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1H-Indole-2-methanol |
Punto di fusione | 72.0°C to 78.0°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 147.17 |
Percent Purity | 96% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1H-Indole-2-methanol