Learn More
1H-Imidazol-2-ylmethanol hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2695277
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 116177-22-1
Formula molecolare C4H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 134.563
Numero MDL MFCD03659700
InChI Key FEORNCWZOSTSRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-2-yl methanol hydrochloride, imidazolylmethanol hydrochloride, hydroxymethylimidazole hydrochloride, hydroxymethyl imidazole hydrochloride, imidazol-2-ylmethan-1-ol, chloride
PubChem CID 2776278
IUPAC Name 1H-imidazol-2-ylmethanol;hydrochloride
SMILES C1=CN=C(N1)CO.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 134.57
Percent Purity 97%