Learn More
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4510683
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Identificatori chimici
CAS 58442-17-4
Formula molecolare C8H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 146.149
InChI Key ALCHVVTYAHQOFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-benzimidazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzo d imidazole-5-carbaldehyde, benzimidazole-5-aldehyde, 1h-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-6-carboxaldehyde, benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, 3h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, pubchem9866
PubChem CID 10012038
IUPAC Name 3H-benzimidazole-5-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)NC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 97%