Learn More
Bochem™ Spatole in acciaio inox 18/10
Manufactured from 18/10 stainless steel
2.20€ - 2.80€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Forma | Cucchiaio/arrotondato/curvo |
Quantità | 1 ciascuno |
Product Type | Spatola |
Da utilizzare con (applicazione) | Per numerose applicazioni |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10335671
|
Bochem™
3204 |
210 mm | 4 mm |
2.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10494291
|
Bochem™
3201 |
185 mm | 2 mm |
2.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10579422
|
Bochem™
3203 |
180 mm | 3 mm |
2.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10663541
|
Bochem™
3202 |
210 mm | 2 mm |
2.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
- Due tipi: curva arrotondata e con manopola
Specifica
Sì | |
1 ciascuno | |
Per numerose applicazioni | |
Acciaio inox 18/10 |
Cucchiaio/arrotondato/curvo | |
Spatola | |
Acciaio inox 18/10 |