Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Section Lifters, with Wooden Handle
In acciaio inox 18/10
43.30€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Product Type | Raschietto per sezioni |
Lunghezza (sistema metrico) lama | 50 mm |
Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.4 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11885051
|
Bochem™
3536 |
150 x 15 mm |
43.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11815181
|
Bochem™
3535 |
150 x 10 mm |
43.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
- Tipo 1: lama rigida, impugnatura in legno
- Tipo 2: lama flessibile, impugnatura in legno
- Tipo 3: lama flessibile, impugnatura in acciaio inox 18/10
Specifica
1 ciascuno | |
50 mm | |
0.4 mm | |
Acciaio inox 18/10 |
Raschietto per sezioni | |
Acciaio inox 18/10 | |
Legno | |
150 mm |