Learn More
Bochem™ Pinze di precisione in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10
9.20€ - 15.00€
Specifica
Stile punta | Extra appuntito |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
Product Type | Pinzette |
Quantità (N. per custodia) | 1 ciascuno |
Precisione | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10613531
|
Bochem™
1610 |
105 mm | Straight |
11.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10464881
|
Bochem™
1620 |
105 mm | Curved |
9.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10471941
|
Bochem™
1601 |
130 mm | Straight |
15.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Pinzette di precisione
- Extra appuntite
- Punte senza scanalature
Specifica
Extra appuntito | |
Pinzette | |
Sì |
Stainless Steel (18/10) | |
1 ciascuno | |
Pinzette di precisione |