Learn More
Bochem™ Cucchiai multifunzione in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10
5.05€ - 15.50€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Quantità | 1 ciascuno |
Product Type | Cucchiaio Poly |
Da utilizzare con (applicazione) | Cucchiaio multifunzione per un'ampia gamma di utilizzi |
Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) lama | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) lama | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10219130
|
Bochem™
3400 |
150 mm | 30 mm |
5.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10370301
|
Bochem™
3401 |
180 mm | 30 mm |
6.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10211351
|
Bochem™
3395 |
190 mm | 26 mm |
5.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10370481
|
Bochem™
3410 |
210 mm | 35 mm |
8.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10248800
|
Bochem™
3403 |
250 mm | 30 mm |
7.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10791601
|
Bochem™
3412 |
300 mm | 35 mm |
10.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10506562
|
Bochem™
3404 |
300 mm | 30 mm |
7.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10675601
|
Bochem™
3413 |
400 mm | 35 mm |
13.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10050771
|
Bochem™
3414 |
500 mm | 35 mm |
15.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Il cucchiaio è disponibile in tre differenti tipi
- Autoclavabile
- In acciaio inox 18/10
- Cucchiaio multiuso per un'ampia gamma di utilizzi
Specifica
Sì | |
Cucchiaio Poly | |
Acciaio inox 18/10 |
1 ciascuno | |
Cucchiaio multifunzione per un'ampia gamma di utilizzi | |
Acciaio inox 18/10 |