Learn More
Bochem™ Microspatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10
2.25€ - 98.80€
Specifica
Forma | Cucchiaio |
---|---|
Product Type | Spatola |
Larghezza (sistema metrico) | 5 mm |
Materiale | Acciaio inox 18/10 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) lama | Larghezza (sistema metrico) lama | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) lama | Larghezza (sistema metrico) lama | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10269120
|
Bochem™
3342 |
150 mm | 40 mm | 5 mm |
10.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10655801
|
Bochem™
3343 |
150 mm | 45 mm | 5 mm |
5.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10383501
|
Bochem™
3344 |
150 mm | 45 mm | 5 mm | |||||
11815061
|
Bochem™
3344 |
150 mm | 45 mm | 5 mm |
46.90€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11825061
|
Bochem™
3340 |
150 mm | 40 mm | 5 mm |
98.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10186310
|
Bochem™
3340 |
150 mm | 40 mm | 5 mm | |||||
10373551
|
Bochem™
3345 |
200 mm | 45 mm | 5 mm |
4.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Description
- Acciaio inox 18/10
- Due estremità a cucchiaio
Specifications
Cucchiaio | |
Spatola | |
5 mm | |
Acciaio inox 18/10 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.