Learn More
Bochem™ Piastre di evaporazione in acciaio inox 18/10
Evaporate materials in the laboratory wit the Bochem™ 18/10 Stainless Steel Evaporating Dish with Rim.
Marca: Bochem™ 8457
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 18/10 stainless steel
- Substantial rim size
- Rectangular shape
Specifica
Piatto | |
Rectangular | |
340 mm |
Inox 18/10 | |
Piastre di evaporazione | |
60 mm |