Learn More
Bochem™ Spatole doppie in acciaio inox 18/10
Manufactured from stainless steel, Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Bent is a useful piece of laboratory equipment;
2.75€ - 3.80€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Forma | Piegato/Curvo |
Quantità | 1 ciascuno |
Product Type | Spatola doppia |
Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) lama | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) lama | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10130461
|
Bochem™
3100G |
130 mm | 40 mm |
2.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10652411
|
Bochem™
3101G |
150 mm | 45 mm |
3.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10180551
|
Bochem™
3102G |
185 mm | 50 mm |
3.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10568701
|
Bochem™
3103G |
210 mm | 60 mm |
3.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10314001
|
Bochem™
3104G |
250 mm | 70 mm |
3.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Spatola doppia
- In acciaio inox 18/10
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
1 ciascuno | |
Acciaio inox 18/10 |
Piegato/Curvo | |
Spatola doppia | |
Acciaio inox 18/10 |