Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula
Use the Bochem™ 8/10 Stainless Steel Double Spatula for many purposes in your laboratory..
5.90€ - 10.30€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Forma | Diritto |
Quantità | 1 ciascuno |
Product Type | Spatola doppia |
Da utilizzare con (applicazione) | Spatola multiuso per un'ampia gamma di utilizzi |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) lama | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) lama | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10116460
|
Bochem™
3108 |
500 mm | 100 mm |
10.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10720242
|
Bochem™
3107 |
400 mm | 100 mm |
8.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10094970
|
Bochem™
3106 |
350 mm | 85 mm |
5.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Spatola doppia
- In acciaio inox 18/10
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
1 ciascuno | |
Spatola multiuso per un'ampia gamma di utilizzi | |
6 mm |
Diritto | |
Spatola doppia | |
Acciaio inox 18/10 | |
Acciaio inox 18/10 |