Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Boss heads
66.55€ - 275.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
---|---|
Product Type | Boss head |
Quantità | 1 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10670554
|
Bochem™
5353 |
16.5 mm |
66.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11835201
|
Bochem™
B08540271 |
8 to 28 mm |
275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Specifica
Stainless Steel (18/10) | |
Boss head | |
1 Pk. |
Titolo del prodotto
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Boss heads