Learn More
Linker Industrietechnik™ 150 Dia. x 50 mm Height Stainless Steel Test Sieves
Marca:  Linker Industrietechnik™ 551.550.222-025
Codice prodotto. 11767216
  • 166.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
150 mm
80 μm
Compliance 2.1 EN 10 204 and ISO 3310-1
50mm
Stainless Steel