Learn More
Thermo Scientific™ 13mm Clear Glass Screw Thread Vials
These 13mm vials are manufactured from high-quality glass and fit a variety of autosamplers.
22.26€ - 1220.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Colore Trasparente
Tipo di chiusura Tappo a vite
Tipo Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 13-425
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Tipo Stile della base Marking Spot Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Tipo Stile della base Marking Spot Prezzo Quantità e disponibilità  
11563680
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
10-SV
10.0 ml Screw Thread Vial Round Bottom No
72.30€
pezzi 125
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
10256002
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3.5-HRSV
3.5 mL Screw Thread Vial High Recovery No
1220.00€
pezzi 250
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
11523680
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4-SV
4.0 ml Screw Thread Vial Fondo piatto No
28.25€
pezzi 500
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11553680
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
5-SV
5,0 ml Screw Thread Vial Round Bottom No
68.55€
pezzi 125
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12400178
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4015-1
4 ml Screw Thread Vial Fondo piatto No Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11991513
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4015-11W
4 mL Screw Thread Vial Fondo piatto Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10291525
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4015-9
3.5 mL Screw Thread Vial Tapered Base No
371.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12400258
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4015-S1
4 mL Screw Thread Vial Fondo piatto No Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
These 13mm vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass and feature a 13-425 thread finish, they are available in Thermo Scientific™ Premiere™, National™ and Chromacol™ brands.
Choose the right vial for your needs
Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact.
Autosampler compatibility*
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
Waters™ (Wisp 48 Position Carousel)
*See the Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
Specifica
Specifica
13 mm
Tappo a vite
13-425
Trasparente
Screw Thread Vial