Learn More
Thermo Scientific™ 13mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
I tappi a vite da 13 mm sono dotati di filettatura da 13-425. Disponibili in un vasto assortimento, i setti e i tappi preassemblati consentono di ridurre al minimo la contaminazione.
Marca: Thermo Scientific™ C4015-67A
Descrizione
I tappi a vite filettati Thermo Scientific™ da 13 mm sono dotati di filettatura 13-425 e disponibili in una varietà di stili per tutte le applicazioni HPLC, GC o IC. Tappi e setti preassemblati per maggiore praticità riducono i rischi di contaminazione da manipolazione. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Septa and polypropylene caps bonded together for an integral system
- Eliminates septa push-through
- Available with choice of GPI thread sizes and preslit septa for easier thin-gauge needle penetration
Specifica
Red/White | |
Nero, Red, White | |
PTFE/Silicone, Bonded | |
1.5 mm | |
13 mm |
Black; Bonded Red 0.005 in. PTFE/White Silicone Septa; GPI Thread Finish: 13-425 | |
Polypropylene, PTFE, Silicone | |
100 | |
Open Top Screw Cap | |
13-425 Screw Thread Vials |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.