Learn More
BRAND™ 12-well Insert 2in1, PET-Membrane
The cellGrade™ plus surface of the membranes ensures excellent cell attachment and growth. The highly transparent membranes give you good visibilty of your cell cultures, and the high pore density contributes to good permeability.
Marca:  BRAND™ 782736
376.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16104967
  • 429.00€ / pezzi 48
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Use Inserts in a hanging or standing position
  • For 12-well plates or culture dishes
  • Achieve uniform and controlled cell growth due to surface treatment, without coatings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
12-well Insert 2in1, PET-Membrane 8 μm
8 μm
Sterile
PET
48 x 1
12