Learn More
12-Wolframphosphathydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7048877
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 12501-23-4 | H5O41PW12 | 2880.20 g/mol
12-Tungstophosphate hydrate is used in histology as a component for staining of cell specimens. It binds to fibrin, collagen and fibers of connective tissues. It is also used to replace the anions of dyes from these materials. In solution, it acts as a homogeneous catalyst and involved in the hydrolysis of propene to give 2-propanol. It is supported with alumina and silica and act as a heterogeneous catalyst involved in the dehydration of 2-propanol to propene and methanol to hydrocarbons. In analytical chemistry, it is used to precipitate proteins and termed as universal precipitant for polar proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12501-23-4
Summenformel H5O41PW12
Molekulargewicht (g/mol) 2880.20
MDL-Nummer MFCD00011342
InChI-Schlüssel AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 12-Tungstophosphate hydrate
Schmelzpunkt 95°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dichloromethane,acetonitrile,acetic acid and ionic liquids.
IUPAC-Name Phosphorsäure Dodecakis(Wolframtrioxid) Hydrat
Formelmasse 2880.20 (Anhydrous)
Güte Reagenz
Empfindlichkeit Moisture & Light Sensitive
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt