Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con anello a clip 11 mm, imboccatura larga, trasparente
Solo per applicazioni HPLC.
15.90€ - 58.70€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Stile collo | Snap Ring |
Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
Quantità | 100 |
Dimensione chiusura | 11 |
Codice del prodotto | Marca | Stile della base | Marking Spot | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile della base | Marking Spot | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11535894
|
Fisherbrand™
11 09 0644 |
Fondo piatto | Sì | Vetro |
20.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11525894
|
Fisherbrand™
11 09 0627 |
Fondo piatto | No | Vetro |
15.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11565904
|
Fisherbrand™
11 09 2173 |
Fondo piatto | No | Silanized Glass | |||||
15582310
|
Fisherbrand™
11 09 2174 |
Fondo piatto | No | Silanized Glass | |||||
16338367
|
Fisherbrand™
11 09 3405 |
Conical Bottom, Round Foot | No | Glass |
58.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- 1.5 ml
- Seeger
- Vetro
- Trasparente
- Fiale per utilizzo universale per quasi tutti gli autocampionatori, anche per quelli con gestione robotizzata
Specifica
Clear | |
32 mm | |
11 |
Snap Ring | |
100 |