Learn More
Fisherbrand™ Sigillo con anello a pressione da 11 mm in PE, versione con tappo morbido, foro centrale, setto assemblato
I tappi in polietilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
18.40€ - 623.00€
Specifica
Descrizione Soft
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Quantità 100
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11814930
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
11 15 1983
Beige, Red-Orange, Transparent Red Rubber/PTFE 1 mm
196.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11854930
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 2046
Red, White, Transparent Silicone/PTFE 1.3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11864930
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 2048
Red, White, Blue Silicone/PTFE 1.3 mm
601.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11595944
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 1817
Beige, Rosso/arancione, Blu Gomma rossa, PTFE 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16388367
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 1817
Beige, Rosso/arancione, Blu Gomma rossa, PTFE 1 mm
181.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11824920
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 1850
Red-Orange, Transparent Natural Rubber/TEF 1 mm
182.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
11834920
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 1851
Red, White, Transparent Silicone/PTFE 1 mm
350.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11844920
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 1852
Red, White, Transparent Silicone/PTFE 1.3 mm
252.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11854920
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 1853
Blue, White, Transparent Silicone/PTFE 1 mm
623.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11864920
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 1854
Red, White, Blue Silicone/PTFE 1.3 mm
266.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11874920
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 1856
Red-Orange, Transparent, Blue Natural Rubber/TEF 1 mm
196.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11884920
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 1857
Red, White, Blue Silicone/PTFE 1 mm
365.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
11894920
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
11 15 1858
Blue, White Silicone/PTFE 1 mm
361.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Il nuovo design delle linguette di blocco facilita l'applicazione e la rimozione dei tappi
  • Grazie alle maggiori dimensioni, l'area aperta consente la penetrazione dell'ago nell'intera apertura della fiala
  • La superficie esterna antiscivolo facilita la presa e migliora il rilevamento dell'autocampionatore con sensori ottici per fiale
  • Perfetta compatibilità con tutte le fiale Snap-It
  • Elimina l'esigenza di strumenti di crimpatura e decapsulamento
  • I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione
Specifica
Specifica
Soft
Polyethylene
100
11 mm
HPLC
Snap Ring Cap