Learn More
Fisherbrand™ 11mm PE Snap Ring Seal, Green, Center hole, Assembled septum
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
190.00€ - 566.00€
Specifica
Descrizione Hard
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Quantità 100
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11824930
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 2017
Red, White, Green Silicone/PTFE 1.3 mm
266.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11834930
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 2018
Red, White, Green Silicone/PTFE 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11874910
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 1555
Red-Orange, Transparent, Green Natural Rubber/TEF 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11814920
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 15 1794
Blue, White, Green Silicone/PTFE 1 mm
566.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
  • Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
  • Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
  • Fully compatible with all Snap-It vials
  • Eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Specifica
Hard
Polyethylene
100
11 mm
HPLC
Snap Ring Cap