Learn More
Thermo Scientific™ 11 mm Non-Assembled Clear Crimp Top & Snap-It Autosampler Vial Kits
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 clear glass vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa.
Marca:  Thermo Scientific™ HPG
Codice prodotto. 11508220
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience kits (Unassembled). Each kit includes 100 clear glass vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Choose from a variety of autosampler vial kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silver
12 mm
Vetro, PTFE, Rubber
2 ml
Vial: 2-CV, Closure: 11-AC7
2 mL
Collo a fascetta
Unassembled Crimp Top Vial Instrument Select Kit
11 mm
Flacone con collo a fascetta da 2 ml con guarnizione in gomma tipo 7/PTFE
Trasparente
No
Gomma tipo 7/PTFE
100 Pk.
Aluminum
32 mm
11 mm
Strumenti GC Agilent
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 11 mm Non-Assembled Clear Crimp Top & Snap-It Autosampler Vial Kits > Agilent GCs, 2mL Crimp Top Vial with a Type 7 Rubber/PTFE Seal