Learn More
Thermo Scientific™ Tappi a capsula per fiale da 11 mm per autocampionatore
I tappi e i setti preassemblati consentono di ridurre al minimo la contaminazione da manipolazione; compatibili con la maggior parte degli autocampionatori per HPLC e GC.
Marca: Thermo Scientific™ C4011-1AP
Descrizione
Contaminazione da manipolazione ridotta al minimo grazie ai comodi tappi a capsula preassemblati Thermo Scientific™ da 11 mm per fiale per autocampionatore, compatibili con la maggior parte degli autocampionatori per HPLC e GC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific, National o Chromacol.
Sigilli a capsula in alluminio con setto premontato compatibili con tutte le fiale con tappo a capsula/a pressione da 11 mm. Da applicare con una pinza sigillatrice.Informazioni per l'ordine:
spediti in sacchetti di plastica sigillati per prevenire la contaminazione durante il trasporto.
Specifica
Setti in PTFE/gomma rossa; guarnizione in alluminio argentato; 100/confezione | |
Gomma, Rubber, Alluminio | |
100 | |
Crimp Cap | |
Flaconi 12 x 32 |
Rosso, Argento, Red | |
PTFE trasparente/gomma rossa naturale | |
1.0 mm | |
11 mm |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.