Learn More
Thermo Scientific™ Fiale con tappo a capsula/a pressione in vetro color ambra da 11 mm
Per l'impiego con chiusure a pressione o sigilli a capsula in alluminio; queste fiale in vetro ambrato di alta qualità da 11 mm hanno una la capacità di 2 ml, dimensioni 12 x 32 mm e sono indicate per la maggior parte delle marche di autocampionatore.
Marca: Thermo Scientific™ C4012-2
Descrizione
Per l'impiego con chiusure a pressione o sigilli a capsula in alluminio; queste fiale in vetro ambrato di alta qualità da 11 mm hanno una la capacità di 2 ml, dimensioni 12 x 32 mm e sono indicate per la maggior parte delle marche di autocampionatore. Di qualità superiore 51A (tipo 1, classe B), soddisfano tutti i requisiti della farmacopea USA, UE, JPN. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choose the right vial for your needsEasy to fill wide neck opening vials requires 6mm diameter micro-Inserts
Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
Obtain optimal recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Select the insert for your sample
Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Precision point insert minimizes residual sample loss
Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
Compatible with most HPLC and GC autosamplers
*See the Columns and Consumables Catalog for list of autosampler compatibility.
Specifica
2mL Amber Glass | |
12 mm | |
12 mm | |
2 mL | |
<170μL | |
Fondo piatto | |
Tappo a capsula | |
100 Pk. | |
11 mm | |
1.5 mL |
11 mm | |
Amber | |
Glass | |
None | |
1.8 mL | |
2 mL | |
32 mm | |
Crimp Top Vial | |
No | |
Older GC Autosamplers |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.