Learn More
Hirschmann™ 100 mL Class B Measuring Cylinder with Elevated Scale
For volumetric accuracy in liquid handling applications.
Marca:  Hirschmann™ 7501180
Codice prodotto. 10044561
  • 120.00€ / pezzi 12
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With elevated scale and ring mark at the main points
  • Tall version
  • Transparent
  • Hexagonal socket
  • Acc. to DIN 12 681/ISO 6706
  • Manufactured from polypropylene
  • Blue graduation marks
Specifica
Specifica
100 mL
±1 mL
B
1 mL
Round
Blu
250 mm
Polypropylene
ISO 6706, DIN 12681
33 mm
1 mL
Precise Liquid Measurement and Fluid Transfer in the Laboratory
Esagonale
Graduated Measuring Cylinder