Learn More
Greiner Bio-One 10 mL Sterile Serological Pipets
GREENER_CHOICE
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
Marca:  Greiner Bio-One 607160
Codice prodotto. 10043353
  • 73.59€ / pezzi 200
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High-grade polystyrene
  • Clear, easily legible graduation
  • Colored vertical stripe for ease in reading the volume
  • With synthetic fibrous filter material for protection against
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Shape: Standard
Sterile
1/10
10 mL
Polystyrene
Individual Plastic Wrap
Pipetta sierologica