Learn More
SI Analytics™ 10 mL Exchangeable Unit
SI Analytics™ 10 mL Exchangeable Unit is an accessory for TitroLine™ and Titronic™ models.
Marca:  SI Analytics™ 285220310
Codice prodotto. 13485898
  • 872.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With integrated chip for reagent data and brown glass bottle for titrant
  • Includes GL 45 and S 40-bottle adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
WA 10
Integrated chip, glass bottle, bottle adapter, drip tubes, and titration itp
10 mL