Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
Marca:  Hamilton™ CAL80308
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17894322
  • 302.00€ / Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification
Spécification
Not Autoclavable
Custom
0.260 in.
6.60 mm
Gas Tight Syringe
50°C
1701 SN Syringe
1
Custom
Cemented
Borosilicate Glass
0.018 in.
0.460 mm
Custom
122°F
50°F
10°C
10 μL
Custom
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis