Learn More
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
66.05€ - 243.00€
Identificatori chimici
CAS | 175277-09-5 |
---|---|
Formula molecolare | C9H14N2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 182.223 |
Numero MDL | MFCD00084917 |
InChI Key | JZPMLZWJUMATOQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-tert-butyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008627, buttpark 9218-70, 2-tert-butyl-5-methyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1-tert-butyl-5-carboxy-3-methyl-1h-pyrazole, 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid |
PubChem CID | 2744573 |
IUPAC Name | 2-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carboxylic acid |
SMILES | CC1=NN(C(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10008171
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB03128DA |
1 g |
66.05€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10586995
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB03128DE |
5 g |
133.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10485142
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB03128EA |
10 g |
243.00€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Identificatori chimici
175277-09-5 | |
182.223 | |
JZPMLZWJUMATOQ-UHFFFAOYSA-N | |
2744573 | |
CC1=NN(C(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C |
C9H14N2O2 | |
MFCD00084917 | |
1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-tert-butyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008627, buttpark 9218-70, 2-tert-butyl-5-methyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1-tert-butyl-5-carboxy-3-methyl-1h-pyrazole, 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid | |
2-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carboxylic acid |
Specifica
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid | |
97.0 | |
Amber glass bottle | |
MFCD00084917 | |
JZPMLZWJUMATOQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carboxylic acid | |
2744573 | |
97% |
175277-09-5 | |
97% | |
C9H14N2O2 | |
1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-tert-butyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008627, buttpark 9218-70, 2-tert-butyl-5-methyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1-tert-butyl-5-carboxy-3-methyl-1h-pyrazole, 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid | |
CC1=NN(C(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C | |
182.223 | |
182.22 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.