Learn More
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 98%
Codice prodotto. p-3737308 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 98%, C5H12N2S2, CAS Number-5108-96-3 | CAS: 5108-96-3 | C5H12N2S2 | 164.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5108-96-3
Formula molecolare C5H12N2S2
Molecular Weight (g/mol) 164.28
Numero MDL MFCD00012720
InChI Key VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
PubChem CID 4311638
IUPAC Name pyrrolidine-1-carbodithioate
SMILES C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 150.0°C to 155.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Peso formulazione 164.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.