Learn More
1-Propynyltri-n-butyltin, 96%
Codice prodotto. p-7048076
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 64099-82-7 | C15H30Sn | 329.115 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64099-82-7
Formula molecolare C15H30Sn
Molecular Weight (g/mol) 329.115
Numero MDL MFCD01863650
InChI Key KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3
PubChem CID 2733165
IUPAC Name tributyl(prop-1-ynyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propynyltri-n-butyltin
Densità 1.082
Punti di ebollizione 277°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula lineare H3CC≡CSn[(CH2)3CH3]3
Indice di rifrazione 1.483
Quantità 1 g
Numero UN UN2788
Peso formulazione 329.12
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Propynyltri-n-butyltin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tributylpropynylstannane