Learn More
1-Propanol, purum, ≥99% (GC), Honeywell™
Codice prodotto. p-7120040 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
≥99% (GC), Purum
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-23-8
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00002941
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propanol
Punto di fusione -127°
Densità 0.804g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 97°
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 0.137
Punto d'infiammabilità 22°C (71.6°F)
Punto di combustione 700°F
Imballaggio Poly Bottle
Forma fisica Liquido
Formula lineare CH3CH2CH2OH
Pressione del vapore 10mmHg (147°C), 14.9mmHg (20°C)
Numero UN UN1274
Beilstein 1098242
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99% (GC)
Grado purum