Learn More
1-Propanol, puriss. p.a., Honeywell
Codice prodotto. 15683980
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
160 kg
Identificatori chimici
CAS 71-23-8
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00002941
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propanol
Densità 0.804g/mL at 25°C
Quantità 160 kg
Limite di esplosione 0.137
Punto d'infiammabilità 22°C (71.6°F)
Punto di combustione 700°F
Formula lineare CH3CH2CH2OH
Pressione del vapore 14.9 mmHg (20°C), 10 mmHg (147°C)
Numero UN UN1274
Beilstein 1098242
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado puriss. p.a.