Learn More
1-Propanol, ACS reagent
Codice prodotto. p-7077307 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 71-23-8
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00002941
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propanol
Punto di fusione -127.0°C
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 97.0°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 15°C
Indice di rifrazione 1.3840 to 1.3860
Gravità specifica 0.8
Formula lineare CH3CH2CH2OH
Viscosità 2.2 mPa.s (20°C)
Acqua 0.2% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents
Peso formulazione 60.1
Percent Purity ≥99.5% (GC) 0.01% max. (Ethanol) (GC) 0.01% max. (Methanol) (GC) 0.05% max. (Isopropyl alcohol) (GC)
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-Propanol