Learn More
1-Piperazinepropionitrile
CAS: 34064-86-3 | C7H13N3 | 139.202 g/mol
47.00€ - 235.17€
Identificatori chimici
CAS 34064-86-3
Formula molecolare C7H13N3
Molecular Weight (g/mol) 139.202
Numero MDL MFCD02093566
InChI Key MVOFPBMQTXKONX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-piperazin-1-yl propanenitrile, 3-piperazin-1-yl-propionitrile, 1-piperazinepropionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitril, 1-2-cyanoethyl piperazine, 3-piperazin-1-yl propionitrile, 3-1-piperazino propionitrile, 3-1-piperazinyl propionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitrile, 3-piperazinylpropanenitrile
PubChem CID 2052050
IUPAC Name 3-piperazin-1-ylpropanenitrile
SMILES C1CN(CCN1)CCC#N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11410270
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50710.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11420270
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50710.06
5 g
235.17€
5g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
34064-86-3
139.202
MVOFPBMQTXKONX-UHFFFAOYSA-N
2052050
C1CN(CCN1)CCC#N
C7H13N3
MFCD02093566
3-piperazin-1-yl propanenitrile, 3-piperazin-1-yl-propionitrile, 1-piperazinepropionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitril, 1-2-cyanoethyl piperazine, 3-piperazin-1-yl propionitrile, 3-1-piperazino propionitrile, 3-1-piperazinyl propionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitrile, 3-piperazinylpropanenitrile
3-piperazin-1-ylpropanenitrile
Specifica
1-Piperazinepropionitrile
C7H13N3
UN3276
MVOFPBMQTXKONX-UHFFFAOYSA-N
3-piperazin-1-ylpropanenitrile
2052050
34064-86-3
MFCD02093566
3-piperazin-1-yl propanenitrile, 3-piperazin-1-yl-propionitrile, 1-piperazinepropionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitril, 1-2-cyanoethyl piperazine, 3-piperazin-1-yl propionitrile, 3-1-piperazino propionitrile, 3-1-piperazinyl propionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitrile, 3-piperazinylpropanenitrile
C1CN(CCN1)CCC#N
139.202
139.2
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures