Learn More
1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt, for Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073366 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Identificatori chimici
CAS 22767-49-3
Formula molecolare C5H11NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 174.19
Numero MDL MFCD00007541,MFCD00149548
InChI Key ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
IUPAC Name sodium pentane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 300°C
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 25 g
Peso formulazione 174.2g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/A§/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.