Learn More
1-Octane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10151910
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Recipiente in vetro
Recipiente per polveri in plastica
C8H17NaO3S, CAS Number-5324-84-5, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, ipc-alks-8, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonic acid sodium salt, octyl sodium sulfonate, sodium octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, sodium 1-octanesulfonate, unii-j46ez5jyb3, 100g, White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5324-84-5
Formula molecolare C8H17NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 216.27
Numero MDL MFCD00007544
InChI Key HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 300°C
Colore White
pH 5.5 to 7.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 25 g
IUPAC Name sodium;octane-1-sulfonate
Peso formulazione 216.28g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.