Learn More
1-Octadecene, 90%, tech.
Codice prodotto. p-4509848 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
CAS: 112-88-9 | C18H36 | 252.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-88-9
Formula molecolare C18H36
Molecular Weight (g/mol) 252.48
InChI Key CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octadecene, octadecene, alpha-octadecene, .alpha.-octadecene, unii-h5zuq6v4ak, octadecene-1, h5zuq6v4ak, alkenes, c14-20 .alpha., 1-octadecene, analytical standard, linear octadecene
PubChem CID 8217
ChEBI CHEBI:30824
IUPAC Name octadec-1-ene
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octadecene
Punto di fusione 17.5°C
Colore Colorless to Amber
Densità 0.7890g/mL
Punti di ebollizione 315°C
Punto d'infiammabilità 154°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)15CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4435 to 1.4455
Quantità 1 L
Beilstein 01,226
Gravità specifica 0.789
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents
Viscosità 3.6 mm2/s (40°C)
Peso formulazione 252.48
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octadecene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.