Learn More
1-Methylimidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
44.92€ - 1153.74€
Identificatori chimici
CAS 616-47-7
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.11
Numero MDL MFCD00005292
InChI Key MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
IUPAC Name 1-methylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10607482
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
126991000
100 g Bottiglia in vetro
44.92€
100g
10326530
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
126995000
500 g Bottiglia in vetro
146.73€
500g
10078531
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
126990050
5 kg Plastic drum
1153.74€
5kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
616-47-7
82.11
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
1390
1-methylimidazole
C4H6N2
MFCD00005292
1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
CHEBI:113454
CN1C=CN=C1
Specifica
1-Methylimidazole
616-47-7
100.0
Colorless to Yellow
198.0°C
Authentic
C4H6N2
MFCD00005292
05,447
1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
1-methylimidazole
1390
82.12
Liquid
99%
98.5
-2.0°C
1.0300g/mL
92°C
98.5% min. (GC)
1.4955 to 1.4975
23, 46
1.03
Solubility in water: 145g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
CN1C=CN=C1
82.11
CHEBI:113454
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF ON SKIN:
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-484-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NI7000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : this product turns yellow during storage
Identificativo prodotto
  • 1-Methylimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.