Learn More
(1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10097004
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 499785-47-6
Formula molecolare C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD04115390
InChI Key ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck
PubChem CID 2795476
SMILES CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
IUPAC Name (1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl)methanol
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 97%