Learn More
(1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | (1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | (1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl)methanol |
Peso formulazione | 188.23 |
Percent Purity | 97% |