Learn More
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10739405
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 879896-48-7
Formula molecolare C9H8N2OS
Molecular Weight (g/mol) 192.24
Numero MDL MFCD08435884
InChI Key RKARRIJZFBGKSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-5-formyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
PubChem CID 18525809
IUPAC Name 2-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazole-3-carbaldehyde
SMILES CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 192.24
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde