Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99+%, ACS reagent
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.133 g/mol
51.76€ - 686.42€
Identificatori chimici
CAS | 872-50-4 |
---|---|
Formula molecolare | C5H9NO |
Molecular Weight (g/mol) | 99.133 |
InChI Key | SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl |
PubChem CID | 13387 |
ChEBI | CHEBI:7307 |
IUPAC Name | 1-metil-2-pirrolidone |
SMILES | CN1CCCC1=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10370144
|
Thermo Scientific Acros
390682500 |
250 mL | Bottiglia in vetro |
51.76€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10094963
|
Thermo Scientific Acros
390680010 |
1 L | Bottiglia in vetro |
134.67€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11320856
|
Thermo Scientific Acros
390680025 |
2.5 L | Bottiglia in vetro |
277.38€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11996581
|
Thermo Scientific Acros
390680100 |
10 L | Plastic Drum |
686.42€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identificatori chimici
872-50-4 | |
99.133 | |
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl | |
CHEBI:7307 | |
CN1CCCC1=O |
C5H9NO | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
13387 | |
1-metil-2-pirrolidone |
Specifica
1-Methyl-2-pyrrolidinone | |
872-50-4 | |
202.0°C | |
Authentic | |
1.4690 to 1.4710 | |
C5H9NO | |
0.05% max. | |
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
1-metil-2-pirrolidone | |
13387 | |
99.13 | |
Reagente ACS |
-24.0°C | |
1.0300g/mL | |
91°C | |
Liquido | |
1.03 | |
1.67 mPa.s (20°C) | |
01,696; 02,281; 09,316; 11,346 | |
Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
CN1CCCC1=O | |
99.133 | |
CHEBI:7307 | |
≥99.5% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
May damage the unborn child.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-Methyl-2-pyrrolidone